SAB4700421
Monoclonal Anti-CD229-APC antibody produced in mouse
clone HLy9.25, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LY9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HLy9.25, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LY9(4063)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2