SAB4700339
Monoclonal Anti-CD50-PE antibody produced in mouse
clone MEM-171, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD50
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-171, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ICAM3(3385)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2