SAB4700273
Monoclonal Anti-CD16-PE antibody produced in mouse
clone LNK16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LNK16, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCGR3A(2214)
Descrizione generale
The antibody LNK16 reacts with CD16, a low affinity receptor for aggregated IgG (FcgammaRIII antigen). CD16 exists in two different isoforms: CD16a (FcgammaRIIIA; 50-65 kDa; expressed on NK-cells, monocytes and macrophages) and CD16b (FcgammaRIIIB; 48 kDa; mainly expressed on neutrophils).
Immunogeno
Normal human peripheral blood granulocytes
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?