SAB4504424
Anti-phospho-HDAC8 (pSer39) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 41 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer39)
Informazioni sul gene
human ... HDAC8(55869)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 5-54
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1