SAB4503717
Anti-MED24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mediator complex subunit 24, Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 24, Thyroid hormone receptor-associated protein 4, Trap100, hTRAP100
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 110 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MED24(9862)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 801-850
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol