SAB4503651
Anti-JIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C-jun-amino-terminal kinase interacting protein 1, IB-1, IB1, Islet-brain-1, JIP-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 77 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPK8IP1(9479)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 69-118