Documenti fondamentali
SAB4503493
Sigma-Aldrich
Anti-CDC16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
APC6, Anaphase promoting complex subunit 6, CDC16Hs, Cell division cycle protein 16 homolog, Cyclosome subunit 6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human, mouse
citations:
tecniche:
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 71 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC16(8881)
Descrizione generale
Anti-CDC16 Antibody detects endogenous levels of total CDC16 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CDC16/APC6.
Immunogen Range: 526-575
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)