SAB4503403
Anti-IKK-γ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
I-κ-B kinase γ, IkB kinase subunit γ, Inhibitor of nuclear factor κ-B kinase subunit γ, NEMO, NF-κ-B essential modifier
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IKBKG(8517)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 16-65
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)