SAB4502917
Anti-TP53INP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PIG-U, p53-inducible protein U
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 23 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TP53INP2(58476)
mouse ... T53I2(68728)
Categorie correlate
Descrizione generale
TP53INP2/DOR (tumor protein p53 inducible nuclear protein 2) is located in the nucleolus. It is ubiquitously present in the tissues, with a high metabolism level. TP53INP2 is located on human chromosome 20q11.22.
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)