SAB4502738
Anti-ACOT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Acyl-CoA thioesterase 1, Acyl-coenzyme A thioesterase 1, Inducible cytosolic acyl-coenzyme A thioester hydrolase, Long chain acyl-CoA hydrolase, Long chain acyl-CoA thioester hydrolase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 46 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ACOT1(641371)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 91-140
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)