SAB4502452
Anti-PSMD2, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
26S proteasome regulatory subunit S10, Breast cancer-associated protein SGA-113M, Phosphonoformate immuno-associated protein 4, Proteasome regulatory particle subunit p44S10, p42A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMD2(5708)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 11-60