Documenti fondamentali
SAB4502181
Sigma-Aldrich
Anti-ATP5I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATP synthase e chain, ATP5K, F1F0-ATP synthase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 7 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP5I(521)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-ATP5I Antibody detects endogenous levels of total ATP5I protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ATP5I.
Immunogen Range: 20-69
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)