SAB4502130
Anti-PRKAG2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
5′-AMP-activated protein kinase subunit γ-2, AAKG2, AMPK γ-2 chain, AMPK γ2, H91620p
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 63 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKAG2(51422)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol