SAB4501792
Anti-LYN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ONCOGENE LYN, v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 58 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LYN(4067)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 463-512