SAB4501456
Anti-HSP27 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
28 kDa heat shock protein, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Growth-related 25 kDa protein, HSP 27, Heat shock 27 kDa protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 22 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPB1(3315)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 45-94