SAB4501306
Anti-NMDAR2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GRIN2B, Glutamate [NMDA] receptor subunit ε 2 precursor, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subtype 2B, hNR3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 166 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1302-1351