Documenti fondamentali
SAB4500527
Sigma-Aldrich
Anti-CSTF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CF-1 64 kDa subunit, CSTF 64 kDa subunit, CSTF2, Cleavage stimulation factor 64 kDa subunit, CstF-64
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
IF
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human, mouse
citations:
tecniche:
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSTF2(1478)
Descrizione generale
Anti-CSTF2 Antibody detects endogenous levels of total CSTF2 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CSTF2.
Immunogen Range: 11-60
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)