SAB4500484
Anti-CRYAB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
α crystallin B chain, α(B)-crystallin, CRYA2, P23, Rosenthal fiber component
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 20 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRYAB(1410)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 10-59