SAB4500194
Anti-ERD22 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ELP-1, ER lumen protein retaining receptor 2, ERD2-like protein 1, KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2, KDEL receptor 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 24 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERD22(11014)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 81-130
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)