SAB4500159
Anti-ZNF460 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HZF8, ZNF460, Zinc finger protein 272, Zinc finger protein 460, Zinc finger protein 8
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 63 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF460(10794)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 461-510