SAB4301695
Anti-RABL2B
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FLJ93981, FLJ98216, RAB, member of RAS oncogene family-like 2B, RABL2B, Rab-like protein 2B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
Numero d’accesso
BC014879
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RABL2B(11158)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1