Documenti
SAB4301685
Sigma-Aldrich
Anti-WIF1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
WIF-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
BC018037
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WIF1(11197)
Immunogeno
Fusion protein of human WIF1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Chang Liu et al.
Cell division, 15, 2-2 (2020-02-07)
The senescence of nucleus pulposus (NP) cells plays a vital role in the pathogenesis of intervertebral disc (IVD) degeneration (IDD). NADPH oxidase 4 (NOX4)-associated oxidative stress has been shown to induce premature NP cell senescence. Enhancer of zeste homolog 2