SAB4301579
Anti-KIR6.2 (PHOSPHO-THR224)
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 11, IKATP, IRK11, Inward rectifier K channel Kir6.2, KCNJ11
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:3000
Numero d’accesso
AC124798
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr224)
Informazioni sul gene
human ... KCNJ11(3767)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1