SAB4301392
Anti-phospho-EPHA7 (pTyr791) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
EHK3, EK11, HEK11
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
112 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_004431.1.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EPHA7(2045)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1