SAB4301289
Anti-phospho-BLK (pTyr501) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
B lymphocyte kinase, EC 2.7.10.2, Tyrosine-protein kinase BLK, kinase Blk, p55-BLK
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
57 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001706.2.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr501)
Informazioni sul gene
human ... BLK(640)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1