SAB4301023
Anti-SLC16A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MCT4, MCT5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001188475.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC16A4(9122)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1