SAB4300830
Anti-UCN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
UI, UROC
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.7 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_003344.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCN(7349)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1