SAB4300786
Anti-TCF7L1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HMG box transcription factor 3, TCF-3, TCF3, TCF7L1, Transcription factor 7-like 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
63 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_112573.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCF7L1(83439)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1