SAB4300745
Anti-MOL2C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MOB3C, MOBKL2C, Mob1 homolog 2C, Mps one binder kinase activator-like 2C, Protein Mob3C
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_660322.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MOB3C(148932)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1