SAB4300554
Anti-NFKB1 (Ab-927) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686C01211 antibody produced in rabbit, Anti-EBP-1 antibody produced in rabbit, Anti-KBF1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC54151 antibody produced in rabbit, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~120 kDa
~50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(C-D-S-G-V)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFKB1(4790)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1