SAB4300263
Anti-phospho-CFL1/CFL2 (pTyr88) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-NEM7 antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) / cofilin 2 (muscle) antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~19 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(A-T-YP-E-T)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr88)
Informazioni sul gene
human ... CFL1(1072) , CFL2(1073)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1