SAB4300255
Anti-phospho-NTRK2 (pTyr515) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GP145-TrkB antibody produced in rabbit, Anti-TRKB antibody produced in rabbit, Anti-neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~140 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(P-Q-Y-PF-G)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr515)
Informazioni sul gene
human ... NTRK2(4915)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1