SAB4300144
Anti-phospho-MAP2K4 (pSer80) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-JNKK antibody produced in rabbit, Anti-JNKK1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKK4 antibody produced in rabbit, Anti-MEK4 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~44 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-H-SP-I-E)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer80)
Informazioni sul gene
human ... MAP2K4(6416)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)