SAB4300134
Anti-phospho-HSPB1 (pSer15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CMT2F antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp586P1322 antibody produced in rabbit, Anti-HMN2B antibody produced in rabbit, Anti-HS.76067 antibody produced in rabbit, Anti-heat shock 27kDa protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~27 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(G-P-SP-W-D)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer15)
Informazioni sul gene
human ... HSPB1(3315)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1