SAB4200852
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone BP53-12, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BP53-12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.06-0.125 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line whole extract
immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human A431cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1