SAB4200820
Anti-Fetuin A antibody, Mouse monoclonal
clone FetA-M, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Alpha-2-HS-glycoprotein (AHSG), Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FetA-M, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using Human serum
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AHSG(197)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Reduction in the serum fetuin might indicate coronary artery disease. Fetuin is also implicated in insulin resistance and metabolic syndrome. Increased levels of fetuin A is observed in non-alcoholic fatty liver disease.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1