SAB4200768
Anti-Human IgG1-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Human immunoglobulin G1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8c/6-39, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml human IgG1 for coating
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2