SAB4200662
Monoclonal Anti-SPTBN1 antibody produced in mouse
clone FOD5, hybridoma cell culture supernatant
Sinonimo/i:
EIEE5, NEAS, SPTA2, alpha, non-erythrocytic 1, spectrin
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FOD5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, bovine, rat, canine
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:100-1:200 using HeLa cells
immunoblotting: 1:500-1:1000 using whole extracts of SH-SY5Y cells
immunofluorescence: 1:500-1:1000 using using methanol:aceton fixed MDA-MB-231 cells.
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTBN1(6711)
rat ... Sptbn1(305614)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1