SAB4200652
Monoclonal Anti-TOM1L1 antibody produced in mouse
clone 3F12, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53 kDa
Reattività contro le specie
human, bovine, monkey
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOM1L1(10040)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)