SAB4200630
Monoclonal Anti-SFRP1 antibody produced in mouse
clone FRP148, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-FRP, Anti-FRP-1, Anti-FrzA, Anti-Secreted apoptosis-related protein 2 (SARP2), Anti-secreted frizzled-related protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FRP148, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 10-20 μg/test using using WI-38 cells.
immunoblotting: 0.025-0.05 μg/mL using using whole extracts of WI-38 cells.
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFRP1(6422)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)