SAB4200615
Monoclonal Anti-WDR49 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone W49.1, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-WD repeat-containing protein 49, Anti-WDR49
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
W49.1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~85 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 5-10 μg/test using Jurkat cells
immunoblotting: 20 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing WDR49
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR49(151790)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)