SAB4200590
Anti-WHAMM (C-terminal) Produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
PM
~100 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human WHAMM.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WHAMM(123720)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)