SAB4200551
Anti-MST1R antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD136, Anti-CDw136, Anti-MST1R variant RON30, Anti-MST1R variant RON62, Anti-Macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related tyrosine kinase), Anti-PTK8, Anti-PTK8 protein tyrosine kinase 8, Anti-RON, Anti-RON variant E2E3, Anti-c-met-related tyrosine kinase, Anti-macrophage-stimulating protein receptor, Anti-p185-Ron
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~170 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HT-29 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MST1R(4486)
rat ... Mst1r(300999)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)