SAB4200425
Anti-COG1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CDG2G, Anti-COG complex subunit 1, Anti-LDLB, Anti-component of oligomeric golgi complex 1, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 1, Anti-low density lipoprotein receptor defect B complementing
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~110 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat PC12 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COG1(9382)
mouse ... Cog1(16834)
rat ... Cog1(303652)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)