SAB4200340
Anti-Golph3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein, Anti-MIDAS, Anti-Mitochondrial DNA absence factor
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human Golph3.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)