SAB4200298
Anti-Tensin 1 (internal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-TNS, Anti-TNS1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
Reattività contro le specie
human, rat
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing human tensin1.
western blot: 1.5-3 μg/mL using lysates of A10 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol