SAB4200282
Anti-TRIM2 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Tripartite motif-containing protein 2, RNF86, Narf
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat spinal cord extracts (S1 fraction)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using MCF7 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TRIM2(23321)
rat ... Trim2(361970)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol