Documenti fondamentali
SAB4200276
Sigma-Aldrich
Anti-RCC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CHC-1, Anti-CHC1, Anti-Chromosome Condensation 1, Anti-Regulator of Chromatin Condensation 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HeLa or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCC1(1104)
mouse ... Rcc1(100088)
rat ... Rcc1(682908)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to a sequence at the C- terminal region of human RCC1, conjugated to KLH. The corresponding sequence is identical in rat and mouse
Stato fisico
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)