SAB4200270
Anti-PSMB9 antibody, Mouse monoclonal
clone LMP2-37, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-LMP2, Monoclonal Anti-PSMB6i, Monoclonal Anti-RING12, Monoclonal Anti-beta1i, Monoclonal Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 9 (large multifunctional peptidase 2)
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LMP2-37, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 17 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of rat spleen
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMB9(5698)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- flow cytometry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1