SAB4200203
Anti-RAVER1 antibody, Mouse monoclonal
clone RAV1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RAV1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1.0-2.0 μg/mL using HeLa or HepG2 cells extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAVER1(125950)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)